Läs mer
OHAUS™ Flex System Clamp
Handla allt Ohaus Produkter
Längd (metrisk) arm:
305 mm
457 mm
Inkluderar:
Base Plate
Lab Frame Clamp
Shelf Clamp
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Korrosionsbeständiga klämmor i rostfritt stål ger utmärkt kemisk beständighet, hållbarhet och kan autoklaveras. Nickelpläterade zinkklämmor erbjuder hög draghållfasthet till ett ekonomiskt pris.
- Förhindra olyckor i labbet! Mångsidiga LabJaws-klämmor för flera ändamål håller säkert glasvaror och oregelbundet formade föremål. Välj från en mängd olika greppstorlekar, stiftstilar och justeringstyper.
- Välj bland en mängd specialiserade LabJaws-klämmor med justerbara funktioner för att ge en exakt passform för laboratorieartiklar som termometrar, termoelement, kolonner, trattar och rundbottnade kolvar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flex System Clamp |
| Material | Nickelpläterad |
| Inkluderar | Lab Frame Clamp |
| Beskrivning | Clamp, Specialty, Flex, CLS-FLEXLL |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Längd (engelska) Arm | 18 000 in. |
| Längd (metrisk) arm | 457 mm |
| Storlek (metriskt) grepp | 0 till 19 mm |