Läs mer
Proteintech™ Flexabla CoraLite™ 488 Antikroppsmärkningskit för kanin IgG
Produktkod. 17741509 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 0,5μ g Reaktioner
200 x 0,5μ g Reaktioner
50 x 0,5μ g Reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17741509 10 x 0,5μ g Reaktioner
17761509 50 x 0,5μ g Reaktioner
17751509 200 x 0,5μ g Reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17741509 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KFA00110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta antikroppsmärkningskit konjugerar CoraLite™ 488 till kanin IgG-antikroppar.
FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ 488 in any buffer condition to rabbit IgG primary antibodies from any supplier.
  • One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
  • Label your rabbit IgG antibody in <10 min without any additional equipment
Specifikationer
Kit Innehåll 10μ L CoraLite™ 488 FlexLinker för kanin IgG, 20μ L FlexQuencher för kanin IgG, 100μ L FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
Kvantitet 10 x 0,5μ g Reaktioner
Innehåll och lagring 1 år vid -20 °C eller 6 månader vid +4 °C, undvik ljus
Excitation/Emission 500 nm/520 nm
Märkningsmål IgG
Art Kanin