Läs mer
Proteintech™ Flexabla CoraLite™ Plus 550 antikroppsmärkningskit för kanin IgG
Produktkod. 17771509 Handla allt Proteintech Produkter
Kvantitet:
10 x 0,5μ g Reaktioner
200 x 0,5μ g Reaktioner
50 x 0,5μ g Reaktioner
Produktkod. 17771509
Brand: Proteintech™ KFA00210
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta antikroppsmärkningskit konjugerar CoraLite™ 550 till kanin-IgG-antikroppar.
Flexibel CoraLite™ Plus 550 Antibody Labeling Kit för Rabbit IgG är ett nytt antikroppsmärkningskit som använder en affinitetslinker för att konjugera CoraLite™ Plus 550 i valfritt bufferttillstånd till primära kanin-IgG-antikroppar från vilken leverantör som helst.
  • En märkningsreaktion kräver endast 0,5μ g antikropp, oavsett antikroppskoncentration
  • Märk din kanin IgG-antikropp i< 10 min utan extra utrustning
Specifikationer
Kit Innehåll 10μ L CoraLite™ 550 FlexLinker för kanin IgG, 20μ L FlexQuencher för kanin IgG, 100μ L FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
Kvantitet 10 x 0,5μ g Reaktioner
Innehåll och lagring 1 år vid -20 °C eller 6 månader vid +4 °C
Excitation/Emission 554 nm/570 nm
Märkningsmål IgG
Art Kanin