Läs mer
Cole-Parmer™ Flexelene™ 135 C Slang
Produktkod. 11759629
Diameter (metrisk) Inre:
3.0 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.6 mm
12.8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11759629
Brand: Cole-Parmer™ 9618110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Flexelene 135 C för processer eller labbarbete som kräver stränga certifieringar
  • ADI- och DEHP-fri för högsta renhetsnivå i din process.
  • Flexelene 135C är en idealisk slang för läkemedel, bioteknik, biovetenskap, forskning och generella labbapplikationer.
  • Genomskinlig, utan mjukgörare, latex eller vinylacetat.
  • Flexelene 135 C är också fritt från animaliska ingredienser.
  • Flexibel slang gjord av icke-allergiframkallande material.
  • Ultralåga extraherbara och lakbara ämnen.
  • FDA-kompatibel och uppfyller USP Klass VI krav.
  • Flexelene 135 C innehåller endast tillsatser godkända enligt EP 3.1.3 och 3.1.6.
  • Basharts överensstämmer med EG-direktiv 202/72/EC.
  • Designad med behoven av bioprocessning och läkemedelsindustrin i åtanke.
  • Sterilisera: Autoklav, etylenoxid, e-stråle eller gammastrålning.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 3A;NSF-51;Icke-DEHP;Icke-ftalat;USP;ADCF;Europeiska farmakopén;FDA;NSF-61
Beskrivning Tillverkad utan mjukgörare, latex eller vinylacetat, Flexelene 135 C är också fritt från animaliska ingredienser. Denna flexibla slang är gjord av icke-allergiframkallande material och erbjuder ultralåga extraherbara och lakbara ämnen.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 12.8 mm
Material Flexelene
Diameter (metrisk) Yttre 19.1 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.2 m
Tjocklek (metrisk) 3.175 mm
För användning med (applikation) Flexelene 135C är en idealisk slang för läkemedel, bioteknik, biovetenskap, forskning och generella labbapplikationer.
Min. Driftstemperatur (engelska) -46 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -43 °C
Förpackningsmängd 50 ft./Pk.
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid, e-stråle eller gammastrålning.
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 17 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 275 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C