Läs mer
Cole-Parmer™ Flexelene™ Flexibel polyetenslang
Produktkod. 11710469
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
25,4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11710469
Brand: Cole-Parmer™ 9615520
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kombinerar de utmärkta inerta egenskaperna hos polyetenslang med flexibiliteten hos en mjukare slang
  • Ideal for food and beverage processing, instrumentation, pure-water transfer and water conditioning applications.
  • Plasticizer-free, 78 A durometer.
  • Can be used with barbed fittings.
  • Abrasion-resistant, excellent chemical compatibility, economical.
  • Colored Flexelene tubing available upon request.
  • Produced with compounds listed by NSF International Standards 51 and 61 and are FDA compliant.
  • Sterilize: Ethylene oxide.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Non-DEHP;European Pharmacopoeia;3A;ADCF;USP;NSF-51;NSF-61;FDA;Non-Phthalate
Beskrivning Plasticizer-free, 78 A durometer, can be used with barbed fittings. Colored Flexelene™ tubing available upon request.
Diameter (metrisk) Inre 25,4 mm
Material Flexelene
Diameter (metrisk) Yttre 31.8 mm
Total längd (engelska) 100 ft.
Total längd (metrisk) 30.5 m
Tjocklek (metrisk) 3.175 mm
För användning med (applikation) Food and beverage processing, instrumentation, pure-water transfer, water conditioning,
Min. Driftstemperatur (engelska) -40°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Förpackningsmängd 100 ft./Pk.
Motståndsegenskaper Abrasion-resistant, excellent chemical compatibility, economical.
Steriliseringsmetod Ethylene Oxide
Färg Translucent
Maximalt tryck 70 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 170°F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 76°C