Läs mer
Cole-Parmer™ Flexelene™ Flexibel polyetenslang
Produktkod. p-7138775
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
25,4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11700469
Brand: Cole-Parmer™ 9615512
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinerar de utmärkta inerta egenskaperna hos polyetenslang med flexibiliteten hos en mjukare slang
  • Idealisk för bearbetning av mat och dryck, instrumentering, överföring av rent vatten och vattenkonditionering.
  • Utan mjukgörare, 78 A durometer.
  • Kan användas med hullingförsedda beslag.
  • Nötningsbeständig, utmärkt kemisk kompatibilitet, ekonomisk.
  • Färgad Flexelene slangar tillgängliga på begäran.
  • Tillverkad med föreningar listade av NSF International Standards 51 och 61 och är FDA-kompatibla.
  • Sterilisera: Etylenoxid.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Icke-DEHP;European Pharmacopoeia;3A;ADCF;USP;NSF-51;NSF-61;FDA;Icke-ftalat
Beskrivning Mjukgörarefri, 78 A durometer, kan användas med hullingförsedda beslag. Färgad Flexelene™ slangar tillgängliga på begäran.
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Material Flexelene
Diameter (metrisk) Yttre 19.1 mm
Total längd (engelska) 100 ft.
Total längd (metrisk) 30.5 m
Tjocklek (metrisk) 3.175 mm
För användning med (applikation) Bearbetning av mat och dryck, instrumentering, överföring av rent vatten, vattenkonditionering,
Min. Driftstemperatur (engelska) -83 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -63 °C
Förpackningsmängd 100 ft./Pk.
Motståndsegenskaper Nötningsbeständig, utmärkt kemisk kompatibilitet, ekonomisk.
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 120 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 170 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 76 °C