Läs mer
Flexible Brushes
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (engelska):
14.17 in.
För användning med (utrustning):
500mL flasks
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flexible Brush |
| Borsttyp | Soft |
| Handtagsmaterial | Plastic |
| Typ av handtag | Flexible |
| Diameter (engelska) Borst | 1.4 in. |
| Diameter (metrisk) borst | 3.8 cm |
| För användning med (utrustning) | 500mL flasks |
| Inkluderar | Hanging ring |
| Längd (engelska) | 14.17 in. |
| Längd (engelska) Borst | 3.9 in. |
| Visa mer |