Läs mer
BRAND™ Flexibelt utloppsrör med recirkulationsventil för Dispensette™ S, S Organisk, S Spåranalys
Produktkod. 15448043 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För nominell kapacitet på 2, 5, 10mL
För nominell kapacitet på 25, 50, 100mL
Diameter (metrisk) yttre hals:
3 mm
4,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Diameter (metrisk) yttre hals Förpackningsstorlek
15448043 För nominell kapacitet på 2, 5, 10mL 3 mm Varje
15458043 För nominell kapacitet på 25, 50, 100mL 4,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448043 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 708132
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Tillverkad av PTFE med en upprullad sladd ca. 800 mm lång.
  • Med säkerhetshandtag
  • Inte lämplig för HF
  • Tillhandahålls individuellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE
För användning med (utrustning) För nominell kapacitet på 2, 5, 10mL
Kvantitet 1/Pk.
Diameter (metrisk) yttre hals 3 mm