Läs mer
BRAND™ Flexibel utloppsslang för seripettor™ Dispensrar för flaska
Produktkod. 10745774 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
2 och 10 ml Seripettor och Seripettor Pro flasklocksdispenser
25 ml Seripettor och Seripettor Pro flasklocksdispenser
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10745774 25 ml Seripettor och Seripettor Pro flasklocksdispenser Varje
10191671 2 och 10 ml Seripettor och Seripettor Pro flasklocksdispenser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10745774 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 704523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1271.95 SEK
    1117.52 SEK / Paket med 1
    Save 154.43 SEK
    12% Av
I lager
Lägg i varukorgen
PTFE-doseringsslangen är spiralformad med en längd på 800 mm. För användning med seripettor™ Dispensrar för flaska.
  • Spiralförsett PTFE doseringsrör
  • Längd: 800mm
  • Inkluderar säkerhetshandtag
  • Ej lämplig för peroxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flexibelt utloppsrör
Material PTFE
För användning med (utrustning) 25 ml Seripettor och Seripettor Pro flasklocksdispenser
Inkluderar Säkerhetshandtag
Längd (metrisk) 800 mm