Läs mer
BRAND™ Flexibel utloppsslang för seripettor™ Dispensrar för flaska
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
2 och 10 ml Seripettor™ och Seripettor™ Pro flaska dispenser
25 ml Seripettor™ och Seripettor™ Pro flaska dispenser
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Spiralförsett PTFE doseringsrör
- Längd: 800mm
- Inkluderar säkerhetshandtag
- Ej lämplig för peroxid
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flexibelt utloppsrör |
| Material | PTFE |
| För användning med (utrustning) | 2 och 10 ml Seripettor™ och Seripettor™ Pro flaska dispenser |
| Inkluderar | Säkerhetshandtag |
| Längd (engelska) | 31,49 tum. |
| Längd (metrisk) | 800 mm |