Läs mer
Digi-Sense™ Flexibla termoelementssonder med isolerad tråd
Produktkod. 11752683 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
-150 °C till +100 °C
-150 °C till +1093 °C
-150 °C till +1100 °C
-150 °C till +148 °C
-150 °C till +204 °C
-150 °C till +427 °C
-150 °C till +482 °C
-150 °C till +649 °C
-200 °C till +311 °C
-250 °C till +1100 °C
Stil:
Termoelementtyp: K
Typ K Detachera TC-proben, Pen., Grnd
Typ K kompakt TC-prob, Grnd
Typ K kompakt penna TC-prob Grnd
Typ K slang Clmp Probe Mini Con, Grd
Type K Com Pen TC-prob, Grnd
Type K HT Flex TC-prob
Type K HT Probe Mini Con Exp
Type K, STD Probe, Mini Conn, GRD
Type K, Std Pen-prob, Mini Conn
Type-K Comp Surf Probe Mini Conn Exp
Type-K Pipe Plug-prob NPTM Mini Con
Type-K Pipe-Ftg Probe Mini Conn
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperatur (metrisk) Stil Förpackningsstorlek
11752683 -250 °C till +1100 °C Termoelementtyp: K -
11860000 -150 °C till +204 °C Type K, Std Pen-prob, Mini Conn Varje
11849652 -200 °C till +311 °C Typ K kompakt TC-prob, Grnd Varje
11801375 -150 °C till +649 °C Type-K Comp Surf Probe Mini Conn Exp Varje
11763099 -150 °C till +1100 °C Type-K Pipe-Ftg Probe Mini Conn Varje
11850000 -200 °C till +311 °C Type K, STD Probe, Mini Conn, GRD Varje
11781349 -150 °C till +1093 °C Type K HT Probe Mini Con Exp Varje
11871435 -150 °C till +482 °C Typ K slang Clmp Probe Mini Con, Grd Varje
11880000 -250 °C till +1100 °C Type K HT Flex TC-prob Varje
11809662 -150 °C till +148 °C Typ K kompakt penna TC-prob Grnd Varje
11830010 -150 °C till +427 °C Typ K Detachera TC-proben, Pen., Grnd Varje
11771339 -150 °C till +482 °C Type-K Pipe Plug-prob NPTM Mini Con Varje
11735249 -150 °C till +100 °C Type K Com Pen TC-prob, Grnd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11752683 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 0851697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 SEK
    1124.13 SEK / Paket med 1
    Save 330.87 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Optimera avläsningar och temperaturnoggrannhet för en mängd olika applikationer med dessa sonder. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Flexibla termoelementsonder med isolerad tråd är idealiska för högtemperaturmätningar och kan användas med vätskor, gaser och halvfasta ämnen.
Alla prober med isolerad tråd inkluderar rak isolerad kabel utan handtag. Glasfiber och keramiskt isolerade prober har utsatta korsningar; använd för högtemperaturapplikationer. Exponerade kopplingssonder rekommenderas inte för användning med vattenlösningar (prober med exponerade kopplingar av typ J rostar när de utsätts för fukt).
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakter: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila.
  • Keramiska fiberisolerade trådsonder för högtemperaturmätningar.
  • Generella sonder är designade för användning med vätskor, gaser och halvfasta ämnen.
  • ABS-handtag ger en lättviktsdesign för enkel användning tillsammans med hållbarhet
  • Sondhandtag har en dragavlastningsfjäder som skyddar kabelanslutningen mot skador på grund av upprepad böjning och ryckning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI
För användning med (utrustning) Temperaturmätare
Temperatur (metrisk) -250 °C till +1100 °C
Typ Termoelementsond
För användning med (applikation) Industriella miljöer där snabba noggranna avläsningar krävs
Stil Termoelementtyp: K
Längd (engelska) 25 tum
Längd (metrisk) 63.5 cm