Läs mer
Digi-Sense™ Flexibla termoelementssonder med isolerad tråd
Produktkod. 11763099 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Temperatur (metrisk):
-150 °C till +100 °C
-150 °C till +1093 °C
-150 °C till +1100 °C
-150 °C till +148 °C
-150 °C till +204 °C
-150 °C till +427 °C
-150 °C till +482 °C
-150 °C till +649 °C
-200 °C till +311 °C
-250 °C till +1100 °C
Stil:
Kompakt penetrerande termoelementsond, 2,5 tum, Grnd; Typ K
Kompakt penetrerande termoelementsond, 2,5 tum. L, Grnd; Typ K
Kompakt termoelementsond, 4,5 tum, Grnd; Typ K
Löstagbar termoelementsond, 4 tum, penetration, Grnd; Typ K
Termoelementtyp: K
Typ-K Flexibel termoelementsond för hög temperatur; 12 tum.
Typ-K Pipe-Ftg Probe SS Handtag Mini Conn
Typ-K högtemp keramisk fiberisolerad sond Mini Conn Exp
Typ-K rörpluggsond SS 1/4 tum. NPT(M) Mini Conn
Typ-K slangklämma Sond Mini; Anslut GRD 10 fot. SS flätkabel
Typ-K, Std Pen Sond; 4 tum, Mini Conn
Typ-K, standardsond, minianslutning, 5 tum, .093 dia tip, GRD, 5 fot. Spolarkabel
Type-K Comp Surface Probe 4,5 tum. Mini Conn Exp 5 fot. Glasfiber / SS kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11763099
Brand: Digi-Sense™ 0851671
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera avläsningar och temperaturnoggrannhet för en mängd olika applikationer med dessa sonder. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Flexibla termoelementsonder med isolerad tråd är idealiska för högtemperaturmätningar och kan användas med vätskor, gaser och halvfasta ämnen.
Alla prober med isolerad tråd inkluderar rak isolerad kabel utan handtag. Glasfiber och keramiskt isolerade prober har utsatta korsningar; använd för högtemperaturapplikationer. Exponerade kopplingssonder rekommenderas inte för användning med vattenlösningar (prober med exponerade kopplingar av typ J rostar när de utsätts för fukt).
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakter: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila.
  • Keramiska fiberisolerade trådsonder för högtemperaturmätningar.
  • Generella sonder är designade för användning med vätskor, gaser och halvfasta ämnen.
  • ABS-handtag ger en lättviktsdesign för enkel användning tillsammans med hållbarhet
  • Sondhandtag har en dragavlastningsfjäder som skyddar kabelanslutningen mot skador på grund av upprepad böjning och ryckning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI
För användning med (utrustning) Temperaturmätare
Temperatur (metrisk) -150 °C till +1100 °C
Typ Termoelementsond
För användning med (applikation) Högtemperaturmiljöer eller tryckkammare
Material Stainless-steel Handle
Stil Typ-K Pipe-Ftg Probe SS Handtag Mini Conn
Längd (metrisk) 10.16 cm