Läs mer
Memmert™ Flexibel Pt100 temperatursensor för UN30
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
UN30 Ugn
Beskrivning
- Placeras flexibelt i kammare eller last
- För lokal temperaturmätning (upp till 1 extra sensor är möjlig)
- Den uppmätta temperaturen kommer att indikeras på displayen, registreras i det inbyggda datalagret och kan dokumenteras via AtmoCONTROL-mjukvaran
- För Memmert Ugnar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UN30 Ugn |
| Typ | Temperatursensor |