Läs mer
Memmert™ Flexibel Pt100 temperatursensor för UN75
Flexibel temperatursensor för placering i kammare eller i last.
Brand:  Memmert™ UN75H8
Produktkod. 17550506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2605.00 SEK
    2496.68 SEK / Varje
    Spara 108.32 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 23-10-2025
Beskrivning
  • Placeras flexibelt i kammare eller last
  • För lokal temperaturmätning (upp till 1 extra sensor är möjlig)
  • Den uppmätta temperaturen kommer att indikeras på displayen, registreras i det inbyggda datalagret och kan dokumenteras via AtmoCONTROL-mjukvaran
  • För Memmert Ugnar
Specifikationer
Specifikationer
UN75 Ugn
Temperatursensor
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Memmert™ Flexibel Pt100 temperatursensor för UN75 > För användning med: UN75