Läs mer
Sartorius Flexibel Provhållare, för Cubis™ Balanser
Produktkod. 11777624 Handla allt Sartorius Produkter
:
Cubis, Q-grip
Produktkod. 11777624
Brand: Sartorius YFH01MS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Cubis Balanser. Q-Grip är en flexibel och anpassningsbar one-size-fits-all- hållare för flaskor, provrör, reaktionsbehållare eller filter (upp till 120 mm) för alla Cubis semi-mikrobalanser och analytiska balanser.
Innehåller:
  • Tallrik
  • Filterstöd (2)
  • Kolvstöd (2)
  • Pannstöd
  • Spännskruv och mutter
Ersätter den ursprungliga vågskålen och är endast för CUBIS-vågar med 0,1 och 0,01 mg läsbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Behållare och filter av Cubis Semi-mikrobalans
Typ Hållare för viktkolv