Läs mer
De Buyer™ Flexibel spatel
Längd (metrisk):
240 mm
340 mm
420 mm
Beskrivning
- Termoplastiserad
- Upp till 100 grader max
- Plasthandtag
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Produkttyp | Flexibel spatel |
| Temperatur (metrisk) Max | 100 °C |
| Material | Gummi |
| Längd (metrisk) | 420 mm |