Läs mer
Honeywell™ FLEXIDYN Light Task Plus 4 handskar
Produktkod. 15876805
Storlek:
7, Liten
8, Intermediär
9, Betydande
10, X-large
11, 2X-large
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15876805
Brand: Honeywell™ NFG17X/7S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Honeywell™ FLEXIDYN Light Task Plus 4 Handskar för hantering av vassa delar i torr, oljig eller fet miljö.
  • Nylon och glasfiberstickad handske 3/4 Bi-polymer (PU och Nitril) beläggning stickad handled
  • Sticktekniken hjälper till att få en handske som sitter tätt efter handen, med god fingerfärdighet
  • Handsken erbjuder maximal komfort och extra stabilitet
  • Den täta stickningen (mått 13) ger handsken perfekt stöd, begränsar inträngningen av smuts och ger en bra touch
  • Glasfibern skyddad av polyamidtråd ger mycket goda egenskaper mot skärsår
  • 3/4 Bi-polymerbeläggningen ger enastående nötnings- och perforeringsbeständighet och skyddar knogen väl
  • Dess mörka färg möjliggör arbete i en lätt smutsad miljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EC PPE kategori 2, EC-certifikatnummer 0075/797/162/06/18/1075
Beskrivning 10 gauge
Färg Grå, Blått
Material Nylon, Glasfiber
Storlek 7, Liten
Längd (metrisk) 25 cm