Läs mer
Honeywell™ FLEXIDYN Light Task Plus 4 handskar
Storlek:
7, Liten
8, Intermediär
9, Betydande
10, X-large
11, 2X-large
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Nylon och glasfiberstickad handske 3/4 Bi-polymer (PU och Nitril) beläggning stickad handled
- Sticktekniken hjälper till att få en handske som sitter tätt efter handen, med god fingerfärdighet
- Handsken erbjuder maximal komfort och extra stabilitet
- Den täta stickningen (mått 13) ger handsken perfekt stöd, begränsar inträngningen av smuts och ger en bra touch
- Glasfibern skyddad av polyamidtråd ger mycket goda egenskaper mot skärsår
- 3/4 Bi-polymerbeläggningen ger enastående nötnings- och perforeringsbeständighet och skyddar knogen väl
- Dess mörka färg möjliggör arbete i en lätt smutsad miljö
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EC PPE kategori 2, EC-certifikatnummer 0075/797/162/06/18/1075 |
| Beskrivning | 10 gauge |
| Färg | Grå, Blått |
| Material | Nylon, Glasfiber |
| Storlek | 7, Liten |
| Längd (metrisk) | 25 cm |