Läs mer
FLI-06, MedChemExpress
Produktkod. 16482937
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16482937 50 mg
16476878 10 mg
16466966 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16482937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15860
MedChemExpress FLI-06 is an inhibitor of Notch signaling with an EC50 of 2.3 μM.
FLI-06 is an inhibitor of Notch signaling with an EC50 of 2.3 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FLI-06
CAS 313967-18-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H30N2O5
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (86.66 mM)
LEDER O=C(C1=C(C)NC2=C(C(CC(C)(C)C2)=O)C1C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)OC4CCCCC4
Molekylvikt (g/mol) 438.52
Formel vikt 438.52
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death