Läs mer
Flibanserin-d4 HCl (etylen-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flibanserin-D4 (ethylene-D4) Hydrochloride |
| CAS | 2748630-46-6 |
| Molekylformel | C20 D4 H17 F3 N4 O . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1,3-Dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl-1,1,2,2-d4]-2 H-benzimidazol-2-one hydrochloride (1:1), Flibanserin-d4 hydrochloride, Flibanserin-D4 (ethylene-D4) hydrochloride, Flibanserin-d4 HCl (ethylene-d4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H21F3N4O.ClH/c21-20(22,23)15-4-3-5-16(14-15)26-11-8-25(9-12-26)10-13-27-18-7-2-1-6-17(18)24-19(27)28;/h1-7,14 H,8-13H2,(H,24,28);1 H/i10D2,13D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(N1CCN(CC1)c2cccc(c2)C(F)(F)F)C([2 H])([2 H])N3C(=O)Nc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 3-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-[4-[3-(trifluorometyl)fenyl]piperazin-1-yl]etyl]-1 H-benzimidazol-2-one; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.8877 |
| Formel vikt | 430,1685 g/mol |
| Visa mer |