Läs mer
Flibanserin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flibanserin Hydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21F3N4O.ClH/c21-20(22,23)15-4-3-5-16(14-15)26-11-8-25(9-12-26)10-13-27-18-7-2-1-6-17(18)24-19(27)28;/h1-7,14H,8-13H2,(H,24,28);1H |
| Formel vikt | 426.1434 |