Läs mer
Flibanserin, MedChemExpress
Beskrivning
Flibanserin (BIMT-17
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flibanserin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 167933-07-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H21F3N4O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | BIMT-17 BIMT-17BS |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (128.07 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |