missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Flibanserin, Mikromol™
Beskrivning
Flibanserin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flibanserin |
| CAS | 167933-07-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Flibanserin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H21 F3 N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-, BIMT 17, BIMT 17BS, Flibanserin |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21F3N4O/c21-20(22,23)15-4-3-5-16(14-15)26-11-8-25(9-12-26)10-13-27-18-7-2-1-6-17(18)24-19(27)28/h1-7,14H,8-13H2,(H,24,28) |
| LEDER | FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCN(CCN3C(=O)Nc4ccccc34)CC2 |
| IUPAC-namn | 3-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl]ethyl]-1H-benzimidazol-2-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?