Läs mer
Cole-Parmer™ Singel Flinta Förnyelse
Produktkod. 12200389 Handla allt Cole-Parmer Produkter
För användning med (utrustning):
Safety Spark Lighter
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12200389
Brand: Cole-Parmer™ 3613655
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med denna Single Flint Renewal är det bara att slå till —och tända det så enkelt.
  • Inget bränsle att byta eller lagra.
  • Den sitter i aluminiumflinthållaren.
  • Större storlek för längre livslängd.
  • Kompatibel för användning med Safety Spark Lighter, modell 36136-50.
  • Striker säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Flinta
För användning med (utrustning) Safety Spark Lighter
Antal per förpackning 5 Pk.