Läs mer
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikrorörställ med lock
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Blått
Fluorescerande grön
Fluorescerande grön, Fluorescerande orange, Fluorescerande rosa, Lila
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Grön
Gult
Lila
Röd, grön, gul eller blå
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Beskrivning
Håll 0,2 ml remsor och 1,5 ml rör på ena sidan av Thermo Scientific™ FlipStrip Mikrorörstativ med lock och 0,5 ml rör på den andra. Stället är tillverkat av 100 % återvunnen plast.
- Holds 0.2mL strips and 1.5mL tubes on one side, 0.5mL tubes on other
- Stable, low-profile design with an alphanumeric grid for easy tube identification
- Lid protects samples and allows racks to be stacked
- Several colors available
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flipstrip Rack |
| Färg | Lila |
| Håller | Tubes (0.5 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2 mL) |
| Material | Recycled Plastic |
| Staplingsbar | Yes |
| nr per ärende | 12 Racks |