Läs mer
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikrorörställ med lock
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Blått
Fluorescerande grön
Fluorescerande grön, Fluorescerande orange, Fluorescerande rosa, Lila
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Grön
Gult
Lila
Röd, grön, gul eller blå
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Beskrivning
Håll 0,2 ml remsor och 1,5 ml rör på ena sidan av Thermo Scientific™ FlipStrip Mikrorörstativ med lock och 0,5 ml rör på den andra. Stället är tillverkat av 100 % återvunnen plast.
- Rymmer 0,2 mL remsor och 1,5 mL rör på ena sidan, 0,5 mL rör på den andra
- Stabil design med låg profil med ett alfanumeriskt rutnät för enkel röridentifiering
- Locket skyddar prover och gör att ställen kan staplas
- Flera färger tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flipstrip Kuggstång |
| Färg | Fluorescerande grön |
| Håller | Mikrorör (0,5 ml), Mikrorör (1,5 ml), Mikrorör (2 ml) |
| Material | Återvunnen plast |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| nr per ärende | 12 ställ |