Läs mer
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikrorörställ med lock
Produktkod. 11894402 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Färg:
Blått
Fluorescerande grön
Fluorescerande grön, Fluorescerande orange, Fluorescerande rosa, Lila
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Grön
Gult
Lila
Röd, grön, gul eller blå
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11894402 Fluorescerande orange Paket med 12
10358711 Röd, grön, gul eller blå Paket med 12
10778072 Fluorescerande grön, Fluorescerande orange, Fluorescerande rosa, Lila Paket med 12
11837233 Grön Paket med 12
10556562 Blått Varje
10065210 Lila Varje
12368182 Gult Paket med 12
10646391 Fluorescerande rosa Varje
10177000 Fluorescerande grön -
10095090 Rött Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11894402 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3435.00 SEK
    3177.59 SEK / Paket med 12
    Save 257.41 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 17-03-2027
Håll 0,2 ml remsor och 1,5 ml rör på ena sidan och och 0,5 ml rör på andra sidan av detta mikrorörsställ med lock, som är tillverkat av 100 % återvunnen plast.
Håll 0,2 ml remsor och 1,5 ml rör på ena sidan av Thermo Scientific™ FlipStrip Mikrorörstativ med lock och 0,5 ml rör på den andra. Stället är tillverkat av 100 % återvunnen plast.
  • Rymmer 0,2 mL remsor och 1,5 mL rör på ena sidan, 0,5 mL rör på den andra
  • Stabil design med låg profil med ett alfanumeriskt rutnät för enkel röridentifiering
  • Locket skyddar prover och gör att ställen kan staplas
  • Flera färger tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Flipstrip Kuggstång
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Fluorescerande orange
Håller Mikrorör (0,5 ml), Mikrorör (1,5 ml), Mikrorör (2 ml)
Material Återvunnen plast
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
nr per ärende 12 ställ
Produkttyp Flipstrip Kuggstång