Läs mer
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikrorörställ med lock
Produktkod. 12368182 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Blått
Fluorescerande grön
Fluorescerande grön, Fluorescerande orange, Fluorescerande rosa, Lila
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Grön
Gult
Lila
Röd, grön, gul eller blå
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Produktkod. 12368182
Brand: Thermo Scientific™ 865811
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Håll 0,2 ml remsor och 1,5 ml rör på ena sidan och och 0,5 ml rör på andra sidan av detta mikrorörsställ med lock, som är tillverkat av 100 % återvunnen plast.
Håll 0,2 ml remsor och 1,5 ml rör på ena sidan av Thermo Scientific™ FlipStrip Mikrorörstativ med lock och 0,5 ml rör på den andra. Stället är tillverkat av 100 % återvunnen plast.
  • Holds 0.2mL strips and 1.5mL tubes on one side, 0.5mL tubes on other
  • Stable, low-profile design with an alphanumeric grid for easy tube identification
  • Lid protects samples and allows racks to be stacked
  • Several colors available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flipstrip Rack
Beskrivning Flipstrip Rack
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Gult
Håller Tubes (0.5 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2 mL)
Material Recycled Plastic
Staplingsbar Yes
nr per ärende 12 Racks