Läs mer
STEMCELL Technologies Single Flow Meter
Produktkod. 16231962
Encompass_Preferred
För användning med (applikation):
Cell Culture
Produktkod. 16231962
Brand: STEMCELL Technologies 27311
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Meter to control gas flow into hypoxia incubator chamber
  • Single Flow Meter allows for precise control of gas flow to generate a hypoxic environment for tissue culture using the Hypoxia Incubator Chamber (Catalog #27310)
  • Features of the Single Flow Meter include:
  • Same precision as the flow meter used for full size continuous flow carbon dioxide incubator chambers
  • Calibrated for 5 - 50 liters per minute (LPM)
Specifikationer
För användning med (applikation) Cell Culture
Längd (metrisk) 1 m
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.