Beskrivning
Designad med högdensitetsskum är detta flytande rack flytande, hållbart och kemiskt resistent, vilket säkerställer att dina prover förblir stabila och organiserade under inkubation eller andra vätskebaserade experiment
- Avtagbart bärhandtag för enkel lyftning
- Designad för alla ampuller med 20 mm diameter och AT-ampuller upp till 50 ml
- Tillverkad av högdensitets- och vattenavvisande polyeten
- Temperaturområde 0 °C till 70 °C
- Färg: Svart
- Nej. av Wells: 6
- Brunndiameter: 20 mm
- Handtagslängd (cm): 6,4
- Mått: 5 x 3,4 x 0,5 tum (12,6 x 8,6 x 1,3 cm)
- Pack med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Typ | Ställ |
| Håller | 6 ampuller |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangel |
| Mått (L x B x H) | 5 x 3,4 x 0,5 tum (12,6 x 8,6 x 1,3 cm) |
| Diameter (metrisk) Well | 20 mm |