Läs mer
Flometoquin, TRC
Produktkod. 30394697
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30394697 5 mg
1 options
Produktkod. 30394697 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF1188305MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flometoquin
CAS 875775-74-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C22 H20 F3 N O5
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-Ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-4-quinolinyl methyl carbonate, Flometoquin
InChI formel InChI=1S/C22H20F3NO5/c1-5-17-13(3)20(30-21(27)28-4)16-11-19(12(2)10-18(16)26-17)29-14-6-8-15(9-7-14)31-22(23,24)25/h6-11H,5H2,1-4H3
LEDER CCc1nc2cc(C)c(Oc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)cc2c(OC(=O)OC)c1C
IUPAC-namn [2-etyl-3,7-dimetyl-6-[4-(trifluorometoxi)fenoxi]kinolin-4-yl] metylkarbonat
Molekylvikt (g/mol) 435.39
Formel vikt 435.1294