Läs mer
Flometoquin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flometoquin |
| CAS | 875775-74-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 H20 F3 N O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-4-quinolinyl methyl carbonate, Flometoquin |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20F3NO5/c1-5-17-13(3)20(30-21(27)28-4)16-11-19(12(2)10-18(16)26-17)29-14-6-8-15(9-7-14)31-22(23,24)25/h6-11H,5H2,1-4H3 |
| LEDER | CCc1nc2cc(C)c(Oc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)cc2c(OC(=O)OC)c1C |
| IUPAC-namn | [2-etyl-3,7-dimetyl-6-[4-(trifluorometoxi)fenoxi]kinolin-4-yl] metylkarbonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 435.39 |
| Visa mer |