missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Flonicamid-carboxylic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30315699
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315699 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30315699 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13662110AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine
CAS 207502-65-6
Analyt- eller komponentnamn 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H7 F3 N2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Glycine, N-[[4-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]-, 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl glycine, N-[[4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]glycine, TFNG
InChI formel InChI=1S/C9H7F3N2O3/c10-9(11,12)6-1-2-13-3-5(6)8(17)14-4-7(15)16/h1-3H,4H2,(H,14,17)(H,15,16)
LEDER OC(=O)CNC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-[[4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl]amino]acetic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 248.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 248.0409 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.