Läs mer
Flonicamid (fri syra) 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 158063-66-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H4 F3 N O2 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Flonicamid free acid, 4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F |
| Visa mer |