Läs mer
Flonicamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flonicamid |
| CAS | 158062-67-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H6 F3 N3 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-(Cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, Aria, Aria (insecticide), Beleaf, Carbine, Carbine (insecticide), F 1785, Flonicamid, IKI 220, N-Cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide, Teppeki, Ulala, Ulala DF |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F3N3O/c10-9(11,12)7-1-3-14-5-6(7)8(16)15-4-2-13/h1,3,5H,4H2,(H,15,16) |
| LEDER | FC(F)(F)c1ccncc1C(=O)NCC#N |
| IUPAC-namn | N-(cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.16 |
| Visa mer |