Läs mer
3M™ Doodlebug™ Rengöringssats för golvkanter
Produktkod. 17128560
Change view
Stil:
Hållare för svängbar huvuddyna (universalstolpe)
Handhållen Pad Hållare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stil
17128560 Handhållen Pad Hållare
17169350 Hållare för svängbar huvuddyna (universalstolpe)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17128560 Leverantör 3M™ Doodlebug™ Leverantörsnummer 7000002233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4015.00 SEK
    2389.56 SEK / Paket med 4
    Save 1625.44 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekväma handtagsalternativ ger mångsidiga rengöringslösningar. Unik kardborrehållare i botten 3M™ Doodlebug™ Dynor, svampar och borstar utan användning av lim eller fästelement.
  • Idealisk för underhåll av svåråtkomliga områden
  • Effektivt och mångsidigt verktyg för golvrengöring
  • Använd den medföljande vita dynan för polering och den bruna dynan för strippning
  • Kuddar är mycket hållbara och lätta att rengöra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringssats
Färg Brun
Mått (L x B) 229 x 102 mm
För användning med (applikation) Rengöring
För användning med (utrustning) Doodlebug™ Kuddar, svampar och borstar
Inkluderar (1) Dynhållare, (1) Polerande golvdyna, (1) Avisolering av golvdyna
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 229 mm
Modell 6473 K
Kvantitet 4 Pk.
Stil Handhållen Pad Hållare
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 102 mm