Läs mer
3M™ Doodlebug™ Rengöringssats för golvkanter
Produktkod. p-7213718
Stil:
Hållare för svängbar huvuddyna (universalstolpe)
Handhållen Pad Hållare
Produktkod. 17128560
Brand: 3M™ Doodlebug™ 7000002233
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekväma handtagsalternativ ger mångsidiga rengöringslösningar. Unik kardborrehållare i botten 3M™ Doodlebug™ Dynor, svampar och borstar utan användning av lim eller fästelement.
  • Idealisk för underhåll av svåråtkomliga områden
  • Effektivt och mångsidigt verktyg för golvrengöring
  • Använd den medföljande vita dynan för polering och den bruna dynan för strippning
  • Kuddar är mycket hållbara och lätta att rengöra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringssats
Färg Brun
Mått (L x B) 229 x 102 mm
För användning med (applikation) Rengöring
För användning med (utrustning) Doodlebug™ Kuddar, svampar och borstar
Inkluderar (1) Dynhållare, (1) Polerande golvdyna, (1) Avisolering av golvdyna
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 229 mm
Modell 6473 K
Kvantitet 4 Pk.
Stil Handhållen Pad Hållare
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 102 mm