Beskrivning
- Skapa en visuell väg för att underlätta en snabb utgång under strömavbrott och nödsituationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fotoluminescerande pil med halkskydd |
| Mått (L x B) | 175 x 110 mm |
| För användning med (applikation) | Vägmarkering pil |
| Längd (engelska) | 6,89 tum. |
| Längd (metrisk) | 175 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Bredd (engelska) | 4,33 tum |
| Bredd (metrisk) | 110 mm |
| Typ av lim | Självhäftande |
| Färg | Fotoluminescerande på grönt, Klart |
| Visa mer |