Läs mer
Scotch-Brite™ Golvkuddar, grön
Produktkod. 17277206
Change view
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
17277206 460 mm -
17168800 254 mm -
17198810 280 mm -
17148820 505 mm -
17138810 530 mm -
17178800 305 mm -
17138820 330 mm -
17158810 355 mm -
17198800 380 mm -
17108810 406 mm -
17118810 432 mm -
17128810 460 mm Paket med 25
17188810 480 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17277206 Leverantör Scotch-Brite™ Leverantörsnummer 7100159882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.00 SEK
    816.87 SEK / Paket med 5
    Save 143.13 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
För effektiv mellanrengöring av kraftigt nedsmutsade golv med eller utan beläggning. För användning med enskiva maskiner eller automatiska golvrengöringsmaskiner med låg hastighet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Golvdyna
Färg Klart
Diameter (metrisk) 460 mm
För användning med (applikation) Skrubbning
För användning med (utrustning) Enskiva-maskiner eller automatiska golvrengöringsmaskiner med långsam hastighet
Stil Rund