Läs mer
Scotch-Brite™ Golvkuddar, grön
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Golvdyna |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) | 432 mm |
| För användning med (applikation) | Skrubbning |
| För användning med (utrustning) | Enskiva-maskiner eller automatiska golvrengöringsmaskiner med långsam hastighet |
| Stil | Rund |