Läs mer
Scotch-Brite™ Golvkuddar, röd
Produktkod. 17138840
Diameter (metrisk):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 17138840
Brand: Scotch-Brite™ 7100182722
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för daglig rengöring och lätt skrubbning för att ta bort lätt smuts, skavmärken och svarta hälmärken. Dessa pads rengör när de är fuktiga och polerar när de är torra. Öppen väv innebär att denna tvättbara, återanvändbara kudde motstår igensättning och belastning.
  • För daglig rengöring och lätt skrubbning
  • Tar bort lätt smuts, skavmärken och svarta hälmärken
  • Rengör när det är fuktigt och polerar när det är torrt
  • Anpassningsbara fibrer ger maximal kontakt mellan dynan och golvet
  • Vändbar, tvättbar dyna motstår igensättning och belastning
  • Konsekvent, beprövad prestanda med lång livslängd på golvdynorna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Golvdyna
Färg Rött
Diameter (metrisk) 254 mm
För användning med (applikation) Vardagsstädning, lätt skurning