Läs mer
Scotch-Brite™ Golvkuddar, röd
Diameter (metrisk):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- För daglig rengöring och lätt skrubbning
- Tar bort lätt smuts, skavmärken och svarta hälmärken
- Rengör när det är fuktigt och polerar när det är torrt
- Anpassningsbara fibrer ger maximal kontakt mellan dynan och golvet
- Vändbar, tvättbar dyna motstår igensättning och belastning
- Konsekvent, beprövad prestanda med lång livslängd på golvdynorna
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Golvdyna |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) | 280 mm |
| För användning med (applikation) | Vardagsstädning, lätt skurning |