Läs mer
Scotch-Brite™ Golvkuddar, röd
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 5
Description
- För daglig rengöring och lätt skrubbning
- Tar bort lätt smuts, skavmärken och svarta hälmärken
- Rengör när det är fuktigt och polerar när det är torrt
- Anpassningsbara fibrer ger maximal kontakt mellan dynan och golvet
- Vändbar, tvättbar dyna motstår igensättning och belastning
- Konsekvent, beprövad prestanda med lång livslängd på golvdynorna
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Golvdyna |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) | 330 mm |
| För användning med (applikation) | Vardagsstädning, lätt skurning |