Läs mer
Scotch-Brite™ Golvkuddar, röd
Produktkod. 17168850
Change view
Diameter (metrisk):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
17168850 203 mm -
17138840 254 mm -
17128850 480 mm -
17138850 505 mm -
17148850 530 mm -
17158850 584 mm Paket med 5
17148840 280 mm -
17158840 305 mm -
17168840 330 mm Paket med 5
17178840 355 mm Paket med 5
17188840 380 mm -
17198840 406 mm -
17108850 432 mm Paket med 5
17118850 460 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17168850 Leverantör Scotch-Brite™ Leverantörsnummer 7100182735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 SEK
    797.67 SEK / Paket med 10
    Save 397.33 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för daglig rengöring och lätt skrubbning för att ta bort lätt smuts, skavmärken och svarta hälmärken. Dessa pads rengör när de är fuktiga och polerar när de är torra. Öppen väv innebär att denna tvättbara, återanvändbara kudde motstår igensättning och belastning.
  • För daglig rengöring och lätt skrubbning
  • Tar bort lätt smuts, skavmärken och svarta hälmärken
  • Rengör när det är fuktigt och polerar när det är torrt
  • Anpassningsbara fibrer ger maximal kontakt mellan dynan och golvet
  • Vändbar, tvättbar dyna motstår igensättning och belastning
  • Konsekvent, beprövad prestanda med lång livslängd på golvdynorna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Golvdyna
Färg Rött
Diameter (metrisk) 203 mm
För användning med (applikation) Vardagsstädning, lätt skurning