Läs mer
Scotch-Brite™ Golvkuddar, vit
Produktkod. 17188800
Change view
Diameter (metrisk):
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
17188800 280 mm Paket med 5
17168810 305 mm -
17148810 530 mm -
17178810 330 mm -
17178820 355 mm -
17188820 380 mm -
17108820 406 mm -
17168820 432 mm -
17118820 460 mm -
17158820 480 mm -
17128820 505 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17188800 Leverantör Scotch-Brite™ Leverantörsnummer 7100159878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    741.00 SEK
    495.63 SEK / Paket med 5
    Save 245.37 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för torrpolering och polering av oskyddade golv med roterande golvmaskiner med standardhastighet. Dessa kuddar är även lämpliga för lätt sprayrengöring. De förbättrar golvets glans utan att repa eller skada skyddade golv.
  • Används för lätt rengöring för att ta bort smuts och skavmärken med minimal matt finish
  • Mycket formbara fibrer ger maximal kontakt mellan dynan och golvet, vilket ger enastående rengöringsresultat
  • Vändbar och tvättbar polerplatta motstår igensättning och belastning
  • Jämn fördelning av mineraliska slipmedel genom hela dynan och inte bara på ytan
  • Levererar konsekvent prestanda med lång livslängd på golvdynorna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Golvkuddar
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 280 mm
För användning med (applikation) Torrpolering och polering av oskyddade golv
För användning med (utrustning) Standardhastighet roterande golvmaskiner