Läs mer
Scotch-Brite™ Golvkuddar, vit
Produktkod. p-7213714
Diameter (metrisk):
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 17188800
Brand: Scotch-Brite™ 7100159878
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för torrpolering och polering av oskyddade golv med roterande golvmaskiner med standardhastighet. Dessa kuddar är även lämpliga för lätt sprayrengöring. De förbättrar golvets glans utan att repa eller skada skyddade golv.
  • Används för lätt rengöring för att ta bort smuts och skavmärken med minimal matt finish
  • Mycket formbara fibrer ger maximal kontakt mellan dynan och golvet, vilket ger enastående rengöringsresultat
  • Vändbar och tvättbar polerplatta motstår igensättning och belastning
  • Jämn fördelning av mineraliska slipmedel genom hela dynan och inte bara på ytan
  • Levererar konsekvent prestanda med lång livslängd på golvdynorna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Golvkuddar
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 280 mm
För användning med (applikation) Torrpolering och polering av oskyddade golv
För användning med (utrustning) Standardhastighet roterande golvmaskiner