Läs mer
IKA™ R 472 Golvstativ
Handla allt IKA Produkter
Typ:
Golvstativ
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mått (D x B): 80 x 80 mm
- Höjd: 2,020 mm
- Slag 980 till 1,860 mm
Beställningsinfo
HeightMetric
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 2020 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Golvstativ |