Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Torkardispenser för golvstativ
Produktkod. 11738188 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Montering:
Fristående
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Montering Förpackningsstorlek
11738188 Fristående Varje
1 options
Produktkod. 11738188 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 6154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.50 SEK
    432.15 SEK / Paket med 1
    Save 147.35 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Använd denna mobila dispenser för att snabbt och enkelt dispensera papperstorkar från en stor rulle. Floor Stand Wiper Dispenser är en stor, robust dispenser i blått stålrör som kan flyttas runt som en fristående enhet. Dispensern är idealisk för livliga matområden och hjälper till att upprätthålla hygienstandarder.
  • En blå Kimberly-Clark Professional™ golvstående stor rulltorkardispenser
  • En mobil, fristående dispenser för blå rullar som kan flyttas runt på arbetsplatsen
  • Blått stålrör Kimberly-Clark dispenser för stora torkarrullar i hektiska miljöer
  • Vår bärbara dispenser är idealisk för användning i livliga matområden, där de strängaste hygienkraven krävs
  • Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark Professional™ , WypAll™ och Kimtech™ blå rulle, torkare och handdukar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torkardispenser för golvstativ
Färg Blått
Mått (L x B x H) 96 x 51.5 x 55 cm
Längd (engelska) 37,8 tum
Längd (metrisk) 96 cm
Bredd (engelska) 20,3 tum.
Bredd (metrisk) 51.5 cm
Höjd (engelska) 21,7 tum
Höjd (metrisk) 55 cm
Håller Torkar
Material Stål
Montering Fristående
Antal fack 1
Produktstil Sidoladdning
För användning med (applikation) För att upprätthålla hygienen
Inkluderar Dispenser i stålrör
Kvantitet 1 st