Läs mer
Brady™ Golvstativ
Visad text:
ENTREE INTERDITE
OBS SOL GLISSANT
UPPMÄRKSAMHET ZONE DE TRAVAIL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dessa golvskyltar är tillverkade av polyester, med ett klart matt anti-halk laminat för att förhindra fallolyckor samtidigt som de skyddar grafiken under.
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | HEAVY DUTY GOLVSTAND ZONE DE TRAVAIL |
| Visad text | UPPMÄRKSAMHET ZONE DE TRAVAIL |
| Höjd (engelska) | 25,98 tum. |
| Höjd (metrisk) | 660 mm |
| Form | Rektangel |
| Bredd (engelska) | 17,72 tum. |
| Bredd (metrisk) | 450 mm |
| Färg | Svart, Rött på gult |
| Material | Polypropen |
| Typ | Floor Stand |