Läs mer
Flopropione, MedChemExpress
Produktkod. 16484376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16484376 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16484376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100562
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Flopropione is a 5-HT receptor antagonist and also a catechol-o-methyltransferase (COMT) inhibitor. Flopropione also as an antispasmodic agent.
Flopropione is a 5-HT receptor antagonist and also a catechol-o-methyltransferase (COMT) inhibitor. Flopropione also as an antispasmodic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flopropione
CAS 2295-58-1
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (823.41 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CCC(C1=C(O)C=C(O)C=C1O)=O
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Formel vikt 182.17
Procent renhet 98.93%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation